Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 852,00 zł |
Informacje o tej pozycji
852,00 zł
Quality Segment
form
mesoporous, powder
surface area
300-400 m2/g
particle size
0.4-0.6 μm (SEM), 0.5 μm
pore size
0.2-0.4 cm3/g pore volume, 3.5-4.5 nm pore diameter, ~4 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
application(s)
glass & ceramic
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description mesoporous, 0.5 μm particle size, pore size ~4 nm | description monodisperse, non-porous, 1.0 μm | description mesoporous SBA-16, <150 μm particle size, pore size 5 nm, Cubic pore morphology | description monodisperse, non-porous, 5 μm |
| form powder, mesoporous | form powder | form powder | form powder |
| particle size 0.5 μm, 0.4-0.6 μm (SEM) | particle size - | particle size <150 μm | particle size 5 μm |
| mp >1600 °C (lit.) | mp >1600 °C (lit.) | mp >1600 °C (lit.) | mp >1600 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 2230 °C (lit.) | bp 2230 °C (lit.) | bp 2230 °C (lit.) | bp 2230 °C (lit.) |
| surface area 300-400 m2/g | surface area - | surface area 500-700 m2/g | surface area - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?