Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócSMILES string
O=C(N1S(C[C@]2(C3(C)C)CC[C@]3([H])C[C@@]12[H])(=O)=O)NO
InChI
1S/C11H18N2O4S/c1-10(2)7-3-4-11(10)6-18(16,17)13(8(11)5-7)9(14)12-15/h7-8,15H,3-6H2,1-2H3,(H,12,14)/t7-,8-,11-/m1/s1
InChI key
FYSORZDAOUCPGD-SOCHQFKDSA-N
form
powder
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Application
The following hydroxyamide is a chiral electrophilic nitroso reagent for the transfer of nitrogen to enol ethers. This methology was reported by the Read de Alaniz Group, is a mild approach that can be performed at room temperature and in the presence of air.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?