Przejdź do
807702
Silver
Nanowires, diam. × L 60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in IPA)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
1192,50 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12141740
EC Number:
200-661-7
NACRES:
NA.23
1192,50 zł
Cena katalogowa1590,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Flash point 53.6 °F
Quality Segment
form
suspension
concentration
5 mg/mL (in IPA)
diam. × L
60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
color
gray
density
0.7896 g/mL
storage temp.
2-8°C
Application
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
808032807508807923
description
Nanowires, diam. × L 60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in IPA)
description
Nanowires, diam. × L 70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in IPA)
description
Nanowires, diam. × L 50 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in IPA)
description
Nanowires, diam. × L 70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in ETH)
diam. × L
60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
diam. × L
70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
diam. × L
50 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
diam. × L
70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
form
suspension
form
suspension
form
suspension
form
suspension
density
0.7896 g/mL
density
0.7854 g/mL
density
0.7889 g/mL
density
0.7911 g/mL
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
5 mg/mL (in IPA)
concentration
5 mg/mL (in IPA)
concentration
5 mg/mL (in IPA)
concentration
5 mg/mL (in ETH)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-63-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)