Przejdź do
806501
Boc-Thr(t-Bu)-OH
95%, powder
Synonim(y):
(S)-3-tert-Butoxy-2-tert-butoxycarbonylamino-butyric acid, Boc-O-tert-butyl-L-threonine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
179,00 zł
134,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3COCH(CH3)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.34
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4454820
134,25 zł
Cena katalogowa179,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Boc-Thr(t-Bu)-OH,
assay
95%
Quality Segment
form
powder
mp
98.9 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C13H25NO5/c1-8(18-12(2,3)4)9(10(15)16)14-11(17)19-13(5,6)7/h8-9H,1-7H3,(H,14,17)(H,15,16)/t8-,9+/m1/s1
InChI key
LKRXXARJBFBMCE-BDAKNGLRSA-N
General description
Boc-Thr(t-Bu)-OH (N-Boc-O-tert-butyl-L-threonine) participates in the synthesis of 2,3-unsaturated glycosides, via reaction with per-O-acetylated glucal in the presence of Er(OTf)3 catalyst.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
154341542915500
description
-
description
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
description
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
description
≥99.0% (T)
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
95%
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
assay
≥99.0% (T)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
98.9 °C
mp
-
mp
64-67 °C
mp
91 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Thr(t-Bu)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)