Merck
80587
(S)-Fmoc-3-methyl-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-3-(Fmoc-amino)-4-(3-methylphenyl)butyric acid, Fmoc-3-methyl-L-β-homophenylalanine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H25NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.48
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c1
InChI
1S/C26H25NO4/c1-17-7-6-8-18(13-17)14-19(15-25(28)29)27-26(30)31-16-24-22-11-4-2-9-20(22)21-10-3-5-12-23(21)24/h2-13,19,24H,14-16H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)/t19-/m0/s1
InChI key
UKIDBCGNTDOQRO-IBGZPJMESA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
80587-500MG-F04061832464770