Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1700,00 zł 1275,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H20
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
500.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
1275,00 zł
Cena katalogowa1700,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
density
1.467±0.06 g/cm3 (lit.)
SMILES string
C12=CC=CC(C3=C(C4=CC=C5C6=CC=C(C7=CC=C8)C9=C(C%10=C7C8=CC=C%10)C=CC%11C96)C5=C%11C=C3)=C1C4=CC=C2
InChI
1S/C40H22/c1-5-21-6-2-10-24-28-14-18-32-34-20-16-30-26-12-4-8-22-7-3-11-25(36(22)26)29-15-19-33(40(34)38(29)30)31-17-13-27(37(28)39(31)32)23(9-1)35(21)24/h1-20,31,39H
InChI key
BWASZFNXSFVOCT-UHFFFAOYSA-N
Application
A promising candidate for organic electronic applications because it absorbs a broad spectrum of UV and visible light, while possessing excellent thermal and oxidative stability and a low HOMO-LUMO band gap.
- Organic Electronics
- Photovoltaic Components
- Graphene Nanoribbons
- Electroactive Polymers
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥95% | description PESTANAL®, analytical standard | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| density 1.467±0.06 g/cm3 (lit.) | density - | density - | density - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?