Merck
804029
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-4-aminobenzoate-(phenyl-13C6)
98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C5H15NO2
Masa cząsteczkowa:
199.20
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(OC(C)(C)C)=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7H,12H2,1-3H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Klucz InChI
KYORUZMJUKHKFS-VFESMUGCSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)