803766
PtCo/graphene nanocomposite
10 mg/mL, dispersion in acetone
Synonim(y):
Stop PtCo ozdobiony wysoce przewodzącym grafenem
About This Item
opis
Loading Density: 10%-50% (PtCo nanocrystal) by TEM
Resistance: <103 Ω/sq (graphene)
Formularz
dispersion
skład
acetone, ~80 wt. %
graphene, 10-15%
PtCo nanoparticle, 5-10%
stężenie
10 mg/mL
grubość
1-10 nm , graphene
wielkość cząstki
2-5 nm (PtCo nanocrystal)
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.