803723
Mn3O4/graphene nanocomposite
10 mg/mL, dispersion in acetone
Synonim(y):
Mn3O4 decorated highly conductive graphene
About This Item
opis
Loading Density: 30%-70% (Mn3O4 nanocrystal) by TEM
Resistance: <103 Ω/sq (graphene)
Postać
dispersion
skład
acetone, ~80 wt. %
graphene, 3-8%
Mn3O4 nanoparticle, 4-9%
stężenie
10 mg/mL
grubość
1-10 nm , graphene
wielkość cząstki
5-25 nm (Mn3O4 nanocrystal)
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C
Produkty
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.
Salmonella, z ponad 2300 serotypami, powoduje połowę chorób przenoszonych przez żywność, często z nabiału, drobiu i jaj.