Merck
803278
Sigma-Aldrich
1-Amino-1-deoxy-D-fructose hydrochloride
95%
Synonim(y):
D-Isoglucosamine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14ClNO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
powder or crystals
mp
118-123 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCC([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)=O.Cl
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h4-6,8,10-12H,1-2,7H2;1H/t4-,5-,6-;/m1./s1
Klucz InChI
BXEJEZFWNIJRIM-RWOHWRPJSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)