Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 920,00 zł 690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H8Br2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
420.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
690,00 zł
Cena katalogowa920,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
98%
Quality Segment
form
powder
mp
>300 °C
SMILES string
O=C1NC2=C(C=CC(Br)=C2)/C1=C3C(NC4=C\3C=CC(Br)=C4)=O
InChI
1S/C16H8Br2N2O2/c17-7-1-3-9-11(5-7)19-15(21)13(9)14-10-4-2-8(18)6-12(10)20-16(14)22/h1-6H,(H,19,21)(H,20,22)/b14-13+
InChI key
TWTPKJYUWWAHQJ-BUHFOSPRSA-N
Application
Electron accepting building block for the preparation of electroactive materials for organic electronics.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% (HPLC) | description analytical standard | description ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay 98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| mp >300 °C | mp - | mp - | mp - |
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?