Przejdź do
SML0531
BIO-Acetoxime
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2′Z,3′E)-6-Bromoindirubin-3′-acetoxime, (3Z)-3-[(3E)-3-[(Acetyloxy)imino]-1,3-dihydro-2H-indol-2-ylidene]-6-bromo-1,3-dihydro-2H-Indol-2-one, 6-Bromoindirubin acetoxime, 6-Bromoindirubin-3′-acetoxime, BIA
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
749,00 zł
636,65 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
1997,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H12BrN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
636,65 zł
Cena katalogowa749,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, dark red to purple
solubility
H2O: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O\N=C1\C(Nc2ccccc12)=C3\C(=O)Nc4cc(Br)ccc34
InChI
1S/C18H12BrN3O3/c1-9(23)25-22-16-12-4-2-3-5-13(12)20-17(16)15-11-7-6-10(19)8-14(11)21-18(15)24/h2-8,20H,1H3,(H,21,24)/b17-15-,22-16+
InChI key
MENDIXKFTXYTHJ-HPBPSMLHSA-N
Biochem/physiol Actions
BIO-Acetoxime is a potent and selective GSK-3a/b inhibitor that reduces invasiveness of gliomas and extends animal survival in intracranial glioma models. Also, BIO-Acetoxime induces Wnt signaling and inhibits CD8+ T cell effector differentiation.
BIO-Acetoxime is a potent and selective GSK-3a/b inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the GSK-3 page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B1686SML1478361551
BIO ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B1686
BIO
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL
color
, dark red to purple
color
dark red
color
white to beige
color
dark purple
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)