Merck
80061
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ala-OPfp
≥98.0%
Synonim(y):
Fmoc-D-alanine pentafluorophenyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H16F5NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
product name
Fmoc-D-Ala-OPfp, ≥98.0%
Próba
≥98.0%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C24H16F5NO4/c1-11(23(31)34-22-20(28)18(26)17(25)19(27)21(22)29)30-24(32)33-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,30,32)/t11-/m1/s1
Klucz InChI
CJXZXBGKOSXBFR-LLVKDONJSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)