Kluczowe dokumenty
79950
N-Phthaloyl-L-phenylalanine
≥99.0% (TLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H13NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.29
Beilstein:
90080
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.0% (TLC)
mp
181-185 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)N2C(=O)c3ccccc3C2=O
InChI
1S/C17H13NO4/c19-15-12-8-4-5-9-13(12)16(20)18(15)14(17(21)22)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2,(H,21,22)/t14-/m0/s1
Klucz InChI
VAYRSTHMTWUHGE-AWEZNQCLSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?