Merck
797162
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 8-hydroxy-6-thia-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate 6,6-dioxide
95%
Synonim(y):
2-Boc-8-hydroxy-6-thia-2-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(CS(C1)(=O)=O)C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H19NO5S/c1-10(2,3)17-9(14)12-5-11(6-12)7-18(15,16)4-8(11)13/h8,13H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
MLPBVLQLVWQEJM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3