Kluczowe dokumenty
796328
Sigma-Aldrich
Silver nanospheres
50 nm avg. part. size, 0.02 mg/mL in water, PEG functionalized
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ag
Masa cząsteczkowa:
107.87
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Formularz
nanospheres
stężenie
0.02 mg/mL in water
śr. rozm. cząst.
50 nm
λmaks.
420 nm
grupa funkcyjna
PEG
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Store products away from light at 4-6°C. Short periods at room temperature are acceptable however, lower temperature storage prolongs the shelf life of the product. DO NOT FREEZE.
Zastosowanie
Silver nanomaterials have unique physical, chemical and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications. Additionally, silver nanoparticles have an optical color that is a function of the silver nanoparticle’s size and shape. The strong coupling of silver nanoparticles to specific wavelengths of incident light can be utilized to develop ultrabright reporter molecules, highly efficient thermal absorbers, and nanoscale "antennas" that can amplify the strength of the local electromagnetic field.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.