Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 294,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.56
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-027-4
Beilstein/REAXYS Number:
3615340
MDL number:
Assay:
≥98.0% (AT)
Form:
powder
294,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
purum
Quality Level
assay
≥98.0% (AT)
form
powder
bp
222-224 °C (lit.)
mp
143-147 °C, 145-147 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
InChI key
AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
Application
Pyridine hydrochloride can be used:
- As an acid-base catalyst in the conversion of 4-pyridyl propargylic alcohols to the (E)-propenones and propynones.
- As a reagent in the synthesis of 2-arylindene-1-ones , baicalein , pinosylvin derivatives.
- As a reagent in O-demethylation reaction under microwave irradiation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (AT) | assay 98% | assay 98% | assay ≥98.0% (AT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 143-147 °C, 145-147 °C (lit.) | mp 200 °C (dec.) (lit.) | mp 145-147 °C (lit.) | mp 140-150 °C |
| bp 222-224 °C (lit.) | bp - | bp 222-224 °C (lit.) | bp - |
| form powder | form solid | form - | form solid |
| grade purum | grade - | grade - | grade purum |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Synthesis and inhibitory effects of pinosylvin derivatives on prostaglandin E2 production in lipopolysaccharide-induced mouse macrophage cells
Park E-J, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(23), 5895-5898 (2004)
Total synthesis of baicalein
Chen D-Z, et al.
Journal of Asian natural products research, 12(2), 124-128 (2010)
Recent advances in ether dealkylation
Weissman SA and Zewge D
Tetrahedron, 61(33), 7833-7863 (2005)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 82800-500G | 04061833005224 |
| 82800-100G | 04061833005217 |