Kluczowe dokumenty
796247
Sigma-Aldrich
Silver nanospheres
100 nm avg. part. size, 0.02 mg/mL in water, lipoic acid functionalized
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ag
Masa cząsteczkowa:
107.87
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Formularz
nanospheres
stężenie
0.02 mg/mL in water
śr. rozm. cząst.
100 nm
gęstość
1.0005 g/mL at 25 °C
λmaks.
485 nm
grupa funkcyjna
lipoic acid
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Produkty należy przechowywać z dala od światła w temperaturze 4-6°C. Krótkie okresy przechowywania w temperaturze pokojowej są dopuszczalne, jednak przechowywanie w niższej temperaturze wydłuża okres trwałości produktu. NIE ZAMRAŻAĆ.
Zastosowanie
Silver nanomaterials have unique physical, chemical and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications. Additionally, silver nanoparticles have an optical color that is a function of the silver nanoparticle’s size and shape. The strong coupling of silver nanoparticles to specific wavelengths of incident light can be utilized to develop ultrabright reporter molecules, highly efficient thermal absorbers, and nanoscale "antennas" that can amplify the strength of the local electromagnetic field.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.