Merck
79602
Sigma-Aldrich
3,7,11,18,22,26-Hexaazatricyclo[26.2.2.213,16]tetratriaconta-13,15,28,30,31,33-hexaene
puriss., ≥99.0% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H46N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.71
Beilstein:
3573398
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
puriss.
Próba
≥99.0% (HPLC)
mp
100-104 °C
ciąg SMILES
C1CNCCCNCc2ccc(CNCCCNCCCNCc3ccc(CNC1)cc3)cc2
InChI
1S/C28H46N6/c1-13-29-14-2-18-32-22-27-9-11-28(12-10-27)24-34-20-4-16-30-15-3-19-33-23-26-7-5-25(6-8-26)21-31-17-1/h5-12,29-34H,1-4,13-24H2
Klucz InChI
QSDRINUOZNLAKB-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)