Kluczowe dokumenty
79505
Trimethyl phosphonoformate
≥97.0%
Synonim(y):
Methyl dimethoxyphosphinylformate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2P(O)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.09
Beilstein:
1770919
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
n20/D 1.423
bp
50-52 °C/0.02 mmHg
gęstość
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)P(=O)(OC)OC
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?