Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 375,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6F2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Form:
liquid
375,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Halogenations
density
1.180±0.06 g/mL
functional group
fluoro, ketone, phenyl
SMILES string
FC(F)C(C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6F2O/c9-8(10)7(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H
InChI key
OLYKCPDTXVZOQF-UHFFFAOYSA-N
Application
Product was reported by Hartwig and coworkers in the one-pot synthesis of difluoromethylated arenes from aryl chlorides and bromides.
Pd-Catalyzed a-Arylation of a;a-Difluoroketones with Aryl Bromides and Chlorides. A Route to Difluoromethylarenes
Pd-Catalyzed a-Arylation of a;a-Difluoroketones with Aryl Bromides and Chlorides. A Route to Difluoromethylarenes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% | description 99% | description analytical standard, for drug analysis |
| reaction suitability reaction type: Halogenations | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 1.180±0.06 g/mL | density 1.662 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.24 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| functional group fluoro, phenyl, ketone | functional group fluoro, bromo, ketone | functional group fluoro, phenyl, ketone | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?