Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 897,00 zł |
2 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2940,00 zł |
4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
897,00 zł
assay
≥95.5%
Quality Segment
form
liquid
reaction suitability
reagent type: reductant
concentration
20 % (w/w) in DMF
refractive index
n
density
0.920 g/mL at 25 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N1CCC(CC1)C
InChI
1S/C6H13N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI key
UZOFELREXGAFOI-UHFFFAOYSA-N
Application
- W deprotekcji grupy zabezpieczającej F-moc, która jest przyłączona do wolnej aminy.
- W oznaczaniu aminokwasów związanych z żywicą za pomocą oznaczania UV-Fmoc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for peptide synthesis, 20 % (w/w) in DMF | description 98% | description ~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥90.0% (HPLC) | description certified reference material, 5000 μg/mL in methanol |
| assay ≥95.5% | assay 98% | assay ≥90.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| refractive index n | refractive index n | refractive index - | refractive index - |
| density 0.920 g/mL at 25 °C | density - | density - | density - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
98.8 °F - closed cup
flash_point_c
37.1 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
68-12-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?