Informacje o tej pozycji
form
nanorod
diam. × L
10-12 nm × 75-100 nm
surface area
600-100 m2/g
SMILES string
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
InChI key
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Nanoscale Copper(II) Oxide has been studied as photocatalysts, sensors, lubricant additives and batteries.
- Nanorods of cupric oxide have also shown advantages as oxidizing agents in high speed chemical reactions over traditional cupric oxide nanoparticles.
- Copper(II) oxide is a promising p-type oxide material although with a small band gap.
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
TiO2 wykazuje właściwości półprzewodnika o szerokim paśmie wzbronionym i memrystora elektronicznie, z wysoką nieprzezroczystością i absorpcją UV optycznie.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 792004-5G | 04061833491164 |