Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1410,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
refractive index
n20/D 1.431 (lit.), n20/D 1.432
bp
186 °C (lit.)
density
1.662 g/mL at 25 °C, 1.687 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Nc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H2F7N/c8-2-1(7(12,13)14)3(9)5(11)6(15)4(2)10/h15H2
InChI key
FJOACTZFMHZHSC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Used in the Preparation of
- Lactams via palladium-catalyzed olefination of arylamides with benzylacrylate, followed by 1,4-conjugate addition
- N-(fluorinated aryl)benzamides as substrates for regioselective C-H amination reactions with O-benzoylhydroxylamines
- Substituted succinimides via palladium-catalyzed carbonylation of N-aryl amides
- N-aryl cyclopropanecarboxamide substrates and various amino acid ligands for palladium-catalyzed C-H activation of cyclopropanes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99% | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| density 1.687 g/mL at 25 °C (lit.), 1.662 g/mL at 25 °C | density 1.283 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.32 g/mL at 20 °C (lit.) | density - |
| reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| bp 186 °C (lit.) | bp 83 °C/12 mmHg (lit.) | bp 73-75 °C/10 mmHg (lit.) | bp - |
| form liquid | form liquid | form - | form solid |
| assay 97% | assay 99% | assay - | assay 99% |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?