Merck
791237
Ethyl 2-cyanopyridine-3-carboxylate
97%
Synonim(y):
2-Cyanopyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-(Ethoxycarbonyl)-2-pyridinecarbonitrile, Ethyl 2-cyanonicotinate
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C9H8N2O2/c1-2-13-9(12)7-4-3-5-11-8(7)6-10/h3-5H,2H2,1H3
SMILES string
CCOC(C1=C(C#N)N=CC=C1)=O
InChI key
KOAWFXMHARNHJY-UHFFFAOYSA-N
assay
97%
form
solid
mp
35-40 °C
functional group
ester, nitrile
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)