Merck
78265
Sigma-Aldrich
2-Phenylbutyric acid anhydride
purum, ≥98.0% (NT)
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3CH2CH(C6H5)CO]2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.39
Beilstein:
2062222
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0% (NT)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.531
tw
132 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.072 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C(=O)OC(=O)C(CC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H22O3/c1-3-17(15-11-7-5-8-12-15)19(21)23-20(22)18(4-2)16-13-9-6-10-14-16/h5-14,17-18H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
NMVCQWBTTHDUQD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)