Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 226,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł 795,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł 1102,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5N(SO2CF3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.25
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1269141
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
crystals
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
mp
100-102 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccccc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F6NO4S2/c9-7(10,11)20(16,17)15(6-4-2-1-3-5-6)21(18,19)8(12,13)14/h1-5H
InChI key
DIOHEXPTUTVCNX-UHFFFAOYSA-N
Application
Acts as a transparent strong electron-withdrawing p-type dopant in carbon nanotubes
Reactant for:
Synthesis of amphoteric alpha-boryl aldehydes
Enantioselective synthesis of core ring skeleton of leucosceptroids A-D
Stereoselective synthesis of monoamine reuptake inhibitor NS9544 acetate
Stereoselective sulfoxidation
Reactant for:
Synthesis of amphoteric alpha-boryl aldehydes
Enantioselective synthesis of core ring skeleton of leucosceptroids A-D
Stereoselective synthesis of monoamine reuptake inhibitor NS9544 acetate
Stereoselective sulfoxidation
Other Notes
Stable, crystalline and easy-to-handle triflating agent, useful for the triflation of phenols and amines (especially aliphatic secondary amines; aromatic secondary amines do not react); For the preparation of triflones; For the preparation of enol triflates from ketones
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description 99% | description ≥90.0% (GC) | description 96% |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay 99% | assay ≥90.0% (GC) | assay 96% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 100-102 °C | mp 100-102 °C (lit.) | mp - | mp 40-42 °C (lit.) |
| form crystals | form solid | form liquid | form solid |
| functional group fluoro | functional group fluoro | functional group fluoro, amine | functional group fluoro |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Phenyl-bis(trifluoromethanesulfonimide)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![N-Methyl bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide ≥90.0% (GC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/293/464/eefedfb1-fedb-4509-a339-48035f47c0eb/640/eefedfb1-fedb-4509-a339-48035f47c0eb.png)