Przejdź do
403636
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
96%
Synonim(y):
2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-2-pyridylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
712,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4F6N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5832565
Assay:
96%
Form:
solid
712,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
solid
bp
80-90 °C/0.25 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccccn1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F6N2O4S2/c8-6(9,10)20(16,17)15(5-3-1-2-4-14-5)21(18,19)7(11,12)13/h1-4H
InChI key
DXLQEJHUQKKSRB-UHFFFAOYSA-N
General description
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide) (2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-2-pyridylamine)) is a useful triflating reagent. It has been synthesized by reacting 2-aminopyridine and triflic anhydride.
Application
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide) may be used in the synthesis of aryl triflates and vinyl triflates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
40364429597378175
description
96%
description
96%
description
99%
description
≥98.0% (HPLC)
assay
96%
assay
96%
assay
99%
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
crystals
bp
80-90 °C/0.25 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
mp
40-42 °C (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
mp
100-102 °C (lit.)
mp
100-102 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)