Merck
779598
Sigma-Aldrich
Methyl 4-azidobenzoate solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.16
Beilstein:
1960489
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solution
stężenie
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
zanieczyszczenia
≤2.0% water
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)6-2-4-7(5-3-6)10-11-9/h2-5H,1H3
Klucz InChI
RULRGDSQDQHZOK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-27.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-33 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemoselective reduction of azides catalyzed by molybdenum xanthate by using phenylsilane as the hydride source.
Maddani, M. R., et al.
Tetrahedron, 66, 329-333 (2010)