Merck
779245
Sigma-Aldrich
Ethyl (1R,8S,9s)-bicyclo[6.1.0]non-4-ene-9-carboxylate
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
(1α,8α,9β)-Bicyclo[6.1.0]non-4-ene-9-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl (1α,8α,9β)-bicyclo[6.1.0]non-4-ene-9-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.27
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (GC)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1[C@@H]2CCC=CCC[C@H]12
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-14-12(13)11-9-7-5-3-4-6-8-10(9)11/h3-4,9-11H,2,5-8H2,1H3/b4-3-/t9-,10+,11-
Klucz InChI
BAOUWGVQCUYLAA-WBEMHANISA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)