Merck
779059
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-iodobenzene solution
~0.25 M in tert-butyl methyl ether, ≥97% (HPLC)
Synonim(y):
2-Iodophenyl azide solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4IN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.02
Beilstein:
1941884
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥97% (HPLC)
stężenie
~0.25 M in tert-butyl methyl ether
zanieczyszczenia
≤2.0% water
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Ic1ccccc1N=[N+]=[N-]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-27.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-33 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)