Merck
778842
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-fluorobenzene solution
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
o-Fluorophenyl azide solution, 2-Fluorophenyl azide solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4FN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.11
Beilstein:
2501863
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95% (HPLC)
stężenie
0.5 M in tert-butyl methyl ether
zanieczyszczenia
≤2.0% water
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Fc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4FN3/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-8/h1-4H
Klucz InChI
YOBOIKMFTLTNTR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Azido-2-fluorobenzene is an aromatic azide generally used in copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cu-catalyzed azide? alkyne cycloaddition
Meldal M & Torn?e CW
Chemical Reviews, 108(8), 2952-3015 (2008)