Merck
778710
Sigma-Aldrich
2-(2-Furyl)-1,3-dioxolane
98%
Synonim(y):
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan, 2-Furfural ethylene glycol acetal, Furfural ethylene acetal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.14
Beilstein:
121450
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.5% (GC)
98%
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C1COC(O1)c2ccco2
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-6(8-3-1)7-9-4-5-10-7/h1-3,7H,4-5H2
Klucz InChI
FCACHSUJEMZCMK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)