Merck
778648
Sigma-Aldrich
(RP)-1-[(S)-1-(Di-tert-butylphosphino)ethyl]-2-[(S)-phenylphosphinoyl]ferrocene
≥97%
Synonim(y):
(2S)-1-[(1S)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-[(S)-phenylphosphinyl]ferrocene (acc to CAS), JoSPOphos SL-J688-2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H36FeOP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.36
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97%
Formularz
powder
czystość optyczna
ee: ≥99%
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2[P@H](=O)c3ccccc3)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H31OP2.C5H5.Fe/c1-16(24(20(2,3)4)21(5,6)7)18-14-11-15-19(18)23(22)17-12-9-8-10-13-17;1-2-4-5-3-1;/h8-16,23H,1-7H3;1-5H;/t16-;;/m0../s1
Klucz InChI
ZRFUSACJLNCGTO-SQKCAUCHSA-N
Opis ogólny
sold in collaboration with Solvias AG
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chiral mixed secondary phosphine-oxide-phosphines: high-performing and easily accessible ligands for asymmetric hydrogenation.
Heidi Landert et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(38), 6873-6876 (2010-08-18)