Przejdź do
777951
CdTe core-type quantum dots
COOH functionalized, fluorescence λem 610 nm, powder
Synonim(y):
Fluorescent nanocrystals, QDs, artificial atoms
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CdTe
UNSPSC Code:
26111700
EC Number:
215-149-9
NACRES:
NA.23
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
fluorescence
λem 610 nm, , quantum yield 48%
storage temp.
2-8°C
Application
Cadmium Telluride Quantum Dots (CdTe QDs) are available in solid form. They are coated with carboxyl groups which makes them water soluble to make aqueous solutions. These carboxyl functionalized hydrophilic quantum dots can be further conjugated for use as labels. CdTe QDs can be used for optical and display applications; solar cells and biomedical applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
777978777935777994
description
COOH functionalized, fluorescence λem 610 nm, powder
description
COOH functionalized, fluorescence λem 710 nm, powder
description
COOH functionalized, fluorescence λem 520 nm, powder
description
COOH functionalized, fluorescence λem 770 nm, powder
fluorescence
, quantum yield 48%, λem 610 nm
fluorescence
, quantum yield ≥15%, λem 710 nm
fluorescence
λem 520 nm, , quantum yield 36%
fluorescence
λem 770 nm, , quantum yield 10%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CdTe core-type quantum dots
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1306-25-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)