Merck
777390
Sigma-Aldrich
2-Iodopyridine-3-boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10BIN2O4
Masa cząsteczkowa:
359.91
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
222-234 °C (decomposition)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
IC1=C(C=CC=N1)B2OC(CN(C)CC(O2)=O)=O
InChI
1S/C10H10BIN2O4/c1-14-5-8(15)17-11(18-9(16)6-14)7-3-2-4-13-10(7)12/h2-4H,5-6H2,1H3
Klucz InChI
FEXFRRUAWQMCLS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chroniony kwas boronowy z kwasem metyloimindodioctowym (MIDA), który nie reaguje w standardowych warunkach sprzęgania Suzuki-Miyuara, umożliwiając selektywne i iteracyjne sekwencje sprzęgania krzyżowego. Boronian MIDA zapewnia również przedłużony okres trwałości i stabilność typowo niestabilnych pochodnych kwasu boronowego.
Boroniany MIDA.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)