Merck
776947
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloro-6-methylphenyl isocyanate
97% (GC)
Synonim(y):
5-Bromo-1-chloro-2-isocyanato-3-methylbenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5BrClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97% (GC)
Postać
solid
mp
75-80 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC1=CC(Cl)=C(N=C=O)C(C)=C1
InChI
1S/C8H5BrClNO/c1-5-2-6(9)3-7(10)8(5)11-4-12/h2-3H,1H3
Klucz InChI
MBFMISAQCUPLSD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)