Kluczowe dokumenty
774650
5-Bromo-2,2′-bithiophene-5-boronic acid MIDA ester
95%
Synonim(y):
2-(5′-Bromo-[2,2′-bithiophen]-5-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Próba
95%
Formularz
solid
mp
215-219 °C (decomposition)
ciąg SMILES
BrC1=CC=C(C2=CC=C(B3OC(CN(C)CC(O3)=O)=O)S2)S1
InChI
1S/C13H11BBrNO4S2/c1-16-6-12(17)19-14(20-13(18)7-16)10-4-2-8(21-10)9-3-5-11(15)22-9/h2-5H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
FNDOSCIRFUFXGS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
MIDA Boronates
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)