Merck
773581
Sigma-Aldrich
N-Boc-5-bromo-2-methylaniline
97%
Synonim(y):
(5-Bromo-2-methylphenyl)carbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl 5-bromo-2-methylphenylcarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
115-118 °C
ciąg SMILES
Cc1ccc(Br)cc1NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H16BrNO2/c1-8-5-6-9(13)7-10(8)14-11(15)16-12(2,3)4/h5-7H,1-4H3,(H,14,15)
Klucz InChI
BNVTXJGOUMSADR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)