Przejdź do
773530
2-Methylallylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
4 x 25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7BrMg
Masa cząsteczkowa:
159.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal of
concentration
0.5 M in THF
density
0.933 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(=C)C[Mg]Br
InChI
1S/C4H7.BrH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-2H2,3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
PGVHQMHLQMUDPY-UHFFFAOYSA-M
Application
Grignard reagent used in nucleophilic addition and substitution reactions.
Packaging
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
734098635669562165
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in THF
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
density
0.933 g/mL at 25 °C
density
0.953 g/mL at 25 °C
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solution
form
solution
form
-
form
-
packaging
Sure/Seal of
packaging
Sure/Seal of
packaging
Sure/Seal of
packaging
Sure/Seal of
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
flash_point_f
8.6 °F
flash_point_c
-13 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9 + 33324-92-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)