Merck
773344
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,6-difluorobenzonitrile
97%
Synonim(y):
2-Cyano-3,6-difluoroaniline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4F2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
92-97 °C
grupa funkcyjna
fluoro
nitrile
ciąg SMILES
Nc1c(F)ccc(F)c1C#N
InChI
1S/C7H4F2N2/c8-5-1-2-6(9)7(11)4(5)3-10/h1-2H,11H2
Klucz InChI
ZPQFHGOBMGGBEP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)