Kluczowe dokumenty
77301
(+)-Perillaaldehyde
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(R)-4-Isopropenylcyclohexene-1-carboxaldehyde, (R)-p-Mentha-1,8-dien-7-al
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Beilstein:
2413108
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
aktywność optyczna
[α]20/D +136.0±2°, c = 10% in ethanol
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505
gęstość
0.966 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)[C@@H]1CCC(C=O)=CC1
Inne uwagi
Highly purified (+)-perillaaldehyde useful as chiral building block
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
T. Kitahara et al.
Tetrahedron, 44, 4713-4713 (1988)
F. Kido et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 229-229 (1992)
C. Siegel et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 6865-6865 (1991)