Merck
772925
Sigma-Aldrich
4,6-O-Isopropylidene-D-glucal
97%
Synonim(y):
1,5-Anhydro-2-deoxy-4,6-O-(1-methylethylidene)-D-arabino-hex-1-enitol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.487
gęstość
1.179 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1C=CO[C@@]2([H])[C@@]1([H])OC(C)(C)OC2
InChI
1S/C9H14O4/c1-9(2)12-5-7-8(13-9)6(10)3-4-11-7/h3-4,6-8,10H,5H2,1-2H3/t6-,7-,8+/m1/s1
Klucz InChI
GAQDIYMHBQNXLE-PRJMDXOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)