Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 154,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 259,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 425,00 zł |
Informacje o tej pozycji
154,00 zł
Quality Segment
grade
anhydrous, reagent grade
product line
Redi-Dri™
assay
97%
form
crystals
mp
119-121 °C (lit.)
density
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
InChI key
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, 97% | description eluent additive for LC-MS, LiChropur™, ≥99.0% | description Free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.995% trace metals basis | description ≥99.995% trace metals basis |
| form crystals | form crystals | form crystalline | form crystalline |
| assay 97% | assay ≥99.0% (calc. on dry substance, NT) | assay ≥99.995% trace metals basis | assay ≥99.995% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade anhydrous, reagent grade | grade - | grade - | grade - |
| mp 119-121 °C (lit.) | mp 119-121 °C (lit.) | mp 119-121 °C (lit.) | mp 119-121 °C (lit.) |
| density 1.26 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.26 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.26 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.26 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium formate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?