Merck
768863
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3,4-dihydroisoquinoline
98.5-100% (GC)
Synonim(y):
5-Bromodihydroisoquinoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98.5-100% (GC)
Postać
solid
przydatność
corresponds for identity (IR)
ciąg SMILES
BrC1=C2C(C=NCC2)=CC=C1
InChI
1S/C9H8BrN/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-3,6H,4-5H2
Klucz InChI
YKZXVRNYHKWHQW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3