Kluczowe dokumenty
768448
Lithium aluminum hexahydride
hydrogen-storage grade, ≥95% (by XRD)
Synonim(y):
Lithium aluminum hydride, Lithium hexahydroaluminate, Trilithium aluminum hexahydride, trilithium hexahydroaluminate
About This Item
Próba
≥95% (by XRD)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].[AlH6-3]
InChI
1S/Al.3Li.6H/q-3;3*+1;;;;;;
Klucz InChI
OUPSVBUKCTVOLU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)