Przejdź do
453048
Dichlorobis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II)
97%, solid
Synonim(y):
PdCl2[P(o-Tol)3]2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
816,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3C6H4)3P]2PdCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
786.06
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dichlorobis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II), 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
core: palladium
mp
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Pd]Cl.Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C.Cc4ccccc4P(c5ccccc5C)c6ccccc6C
InChI
1S/2C21H21P.2ClH.Pd/c2*1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3;;;/h2*4-15H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
OTYPIDNRISCWQY-UHFFFAOYSA-L
General description
Dichlorobis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II) is a useful catalyst for C-C and C-N coupling reactions.
Application
Dichlorobis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II) has been employed as catalyst for the following studies:
  • Reaction of tributyltin enolates, prepared in situ from tributyltin methoxide and enol acetates, with aryl bromides.
  • Coupling reaction of aryl bromides with vinylic acetates.
  • Negishi-Reformatsky coupling reaction of aryl bromides with ethyl 2-(tributylstannyl)acetates.
  • Synthesis of (E)-methyl 3-(7-indolyl)-2-methacrylate, via Heck reaction.
  • Synthesis of imidazopyrimidine derivatives.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
403237768111741248
assay
97%
assay
95%
assay
97%
assay
-
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Stille Coupling, reagent type: catalyst
core: palladium, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Sonogashira Coupling
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
core: palladium, reagent type: ligand
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
270 °C (dec.) (lit.)
mp
230-300 °C (decomposition)
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)