Merck
767867
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-quinoline-1-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
6-Fluoro-3,4-dihydro-1(2H)-quinolinecarboxaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10FNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
85-87 °C
ciąg SMILES
Fc1ccc2N(CCCc2c1)C=O
InChI
1S/C10H10FNO/c11-9-3-4-10-8(6-9)2-1-5-12(10)7-13/h3-4,6-7H,1-2,5H2
Klucz InChI
XJTRLWYQQNGUMV-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3