Merck
767786
Sigma-Aldrich
3-(5-Formyl-2-thienyl)benzoic acid
97%
Synonim(y):
3-(5-Formylthiophen-2-yl)benzoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
251-257 °C
InChI
1S/C12H8O3S/c13-7-10-4-5-11(16-10)8-2-1-3-9(6-8)12(14)15/h1-7H,(H,14,15)
Klucz InChI
VIKAAKFSYUCLTJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3