Kluczowe dokumenty
767255
Polyester bis-MPA dendron, 32 hydroxyl, 1 allyl
generation 5, 95%
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
hydroxyl surface groups
Próba
95%
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
generation 5
Właściwości
focal point allyl
liczba grup powierzchniowych
32
mp
>300 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
obliczona masa molowa 3657,7
Zastosowanie
Dendrony allilowe mogą być sprzężone z tiolowymi cząsteczkami funkcyjnymi
Inne uwagi
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Informacje prawne
Wyprodukowane przez Polymer Factory Sweden AB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)